2-Fluoribentsoyylikloridi 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO153090250EA 42.9 EUR
ACRO153090250 ACRO153091000
2-Fluoribentsoyylikloridi 97%
2-Fluoribentsoyylikloridi
Kaava: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Kiehumispiste: 90…92 °C (15 mmHg)
Sulamispiste: 4 °C
Tiheys: 1,32 g/cm³
Leimahduspiste: 82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000656
CAS-numero: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %