3,5-Dinitroaniliini, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
D193402-10GEA 296 EUR
D193402-10G
3,5-Dinitroaniliini, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitroaniliini
Kaava: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Sulamispiste: 163 °C
Tiheys: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007263
CAS-numero: 618-87-1
EINECS: 210-567-8
UN: 1596
ADR: 6.1,II