p-Fenyleenidiamiini syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: 1,4-Fenyleenidiamiini
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07246.0250EA 53.4 EUR
8.07246.9999 8.07246.0250 8.07246.9025 8.07246.1000 8.07246.0005
p-Fenyleenidiamiini syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
p-Fenyleenidiamiini
Kaava: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kiehumispiste: 267 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 139…141 °C
Tiheys: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 156 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007901
CAS-numero: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 47 g/l (25 °C)
Melting Point 139 - 141 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 267 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 156 °C
Density 1.135 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 567 °C