  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
2,4-Dimetoksibentseenisulfonyylikloridi
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (B24756.14)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   2,4-Dimetoksibentseenisulfonyylikloridi ≥97%
UOM:  1 * 25 g