3,4-Dimetoksibentseenisulfonyylikloridi 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO354390250EA 1220 EUR
ACRO354390250 ACRO354390050 ACRO354390010
3,4-Dimetoksibentseenisulfonyylikloridi 97%
3,4-Dimetoksibentseenisulfonyylikloridi
Kaava: C₈H₉ClO₄S
MW: 236,68 g/mol
Sulamispiste: 65…70 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051769
CAS-numero: 23095-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
HPLC ≥96.0 %