Hydrokinoni, Fotopur®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: 1,4-Dihydroksibentseeni
1.04610.9026EA 0 EUR
1.04610.9026
Hydrokinoni, Fotopur®
Hydrokinoni
Kaava: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Kiehumispiste: 285 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 172 °C
Tiheys: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 165 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002339
CAS-numero: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg