1,2,4-Trihydroksibentseeni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43791.0025EA 521 EUR
8.43791.0025 8.43791.0005
1,2,4-Trihydroksibentseeni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trihydroksibentseeni
Kaava: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Kiehumispiste: 362 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 140 °C
Tiheys: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00002198
CAS-numero: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Merck Index: 13,01073
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 137 - 140 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C6H6O3