1,3,5-Trihydroksibentseeni
Varoitus
EDQMY0000493EA 282 EUR
EDQMY0000493
1,3,5-Trihydroksibentseeni
1,3,5-Trihydroksibentseeni
Kaava: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Kiehumispiste: 400 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 217…220 °C
Tiheys: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002286
CAS-numero: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482