1,3,5-Trihydroksibentseeni Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07069.0025EA 68.5 EUR
1.07069.0025
1,3,5-Trihydroksibentseeni Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi, Supelco®
1,3,5-Trihydroksibentseeni
Kaava: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Kiehumispiste: 400 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 217…220 °C
Tiheys: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002286
CAS-numero: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482