Resveratroli
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM70675-50EA 44.2 EUR
CAYM70675-50 CAYM70675-500 CAYM70675-100 CAYM70675-250
Resveratroli
Resveratroli
Kaava: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Sulamispiste: 260 °C
Tiheys: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00133799
CAS-numero: 501-36-0
Merck Index: 12,08326