ω-Bromi-4-metoksiasetofenoni
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE27611708-25GEA 0 EUR
MOLE27611708-25G
ω-Bromi-4-metoksiasetofenoni
ω-Bromi-4-metoksiasetofenoni
Kaava: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kiehumispiste: 285 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 67…70 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000201
CAS-numero: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II