3-Chloro-o-toluic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L15773.03EA 101 EUR
L15773.03 L15773.06
3-Chloro-o-toluic acid ≥98%
3-Chloro-o-toluic acid
Kaava: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Sulamispiste: 162…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053312
CAS-numero: 7499-08-3
EINECS: 000-000-0