2,5-Dichlorobenzylamine
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
MAYBTL00182DAEA 0 EUR
MAYBTL00182DA MAYBTL00182EA
2,5-Dichlorobenzylamine
2,5-Dichlorobenzylamine
Kaava: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Kiehumispiste: 124…126 °C (13 mmHg)
Tiheys: 1,2334 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00052391
CAS-numero: 10541-69-2
UN: 2922
ADR: 8,III