Bentsoyyli-isotiosyanaatti 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO314630500EA 305 EUR
ACRO314630500 ACRO314630050
Bentsoyyli-isotiosyanaatti 98%
Bentsoyyli-isotiosyanaatti
Kaava: C₈H₅NOS
MW: 163,2 g/mol
Kiehumispiste: 128…131 °C (15 mmHg)
Sulamispiste: –1 °C
Tiheys: 1,21 g/cm³
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004815
CAS-numero: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01115
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %