2',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A15982.22EA
451
EUR
A15982.22
A15982.14
2',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
2',4'-Dimethoxyacetophenone
Kaava:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Kiehumispiste: 287…289 °C Sulamispiste: 39…41 °C Leimahduspiste: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00008727 CAS-numero: 829-20-9 EINECS: 212-587-2 |