4-Etyylibentsoyylikloridi
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
MAYBBTB10319.50EA 0 EUR
MAYBBTB10319.50 MAYBBTB10319EA MAYBBTB10319.1
4-Etyylibentsoyylikloridi
4-Etyylibentsoyylikloridi
Kaava: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Kiehumispiste: 235…236 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 42…43 °C
Tiheys: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00000697
CAS-numero: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8,II