α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24096.03EA 107 EUR
B24096.03 B24096.06
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene ≥97%
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene
Kaava: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Kiehumispiste: 103…104 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077510
CAS-numero: 32137-19-2
EINECS: 000-000-0
UN: 1993
ADR: 3,III