3,4-Difluorotoluene ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
41789.06EA 276 EUR
41789.06 41789.03 41789.14
3,4-Difluorotoluene ≥98%
3,4-Difluorotoluene
Kaava: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Kiehumispiste: 110…113 °C
Tiheys: 1,120
Leimahduspiste: 25 °C (77 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075087
CAS-numero: 2927-34-6
UN: 1993
ADR: 3,III