2-Metyyli-m-fenyleenidiamiini 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L04278.06EA 74.3 EUR
L04278.06 L04278.14
2-Metyyli-m-fenyleenidiamiini 97%
2-Metyyli-m-fenyleenidiamiini
Kaava: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kiehumispiste: 280…282 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 104…106 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007800
CAS-numero: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III