4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: 4-Metyyli-1,3-fenyleenidiamiini
ACRO146602500EA 145 EUR
ACRO146602500 ACRO146600010 ACRO146600250
4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini 98%
4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini
Kaava: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kiehumispiste: 283…285 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 97…101 °C
Leimahduspiste: 149 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007804
CAS-numero: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥97.5 %