3,5-Dimethoxytoluene
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLEM24183551EA 178 EUR
MOLEM24183551
3,5-Dimethoxytoluene
3,5-Dimethoxytoluene
Kaava: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
MDL numero: MFCD00015435
CAS-numero: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9