4-Etyyliresorsinoli 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO118950250EA 134 EUR
ACRO118950250 ACRO118950050
4-Etyyliresorsinoli 98%
4-Etyyliresorsinoli
Kaava: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kiehumispiste: 283 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 95…99 °C
MDL numero: MFCD00002283
CAS-numero: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %