4-Etyyliresorsinoli ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B21575.06EA 114 EUR
B21575.06 B21575.22 B21575.14
4-Etyyliresorsinoli ≥98%
4-Etyyliresorsinoli
Kaava: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kiehumispiste: 283 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 95…98 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002283
CAS-numero: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1