4-Heksyyliresorsinoli
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLEM30558071EA 178 EUR
MOLEM30558071
4-Heksyyliresorsinoli
4-Heksyyliresorsinoli
Kaava: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Kiehumispiste: 333 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 64…67 °C
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002284
CAS-numero: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750