2-tert-Butyylihydrokinoni 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: TBHQt-butylated Hydroquinone
ACRO150820020EA 379 EUR
ACRO150820020 ACRO150822500 ACRO150820050 ACRO150825000
2-tert-Butyylihydrokinoni 97%
2-tert-Butyylihydrokinoni
Kaava: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Kiehumispiste: 273 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 125…130 °C
Leimahduspiste: 171 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002344
CAS-numero: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to tan Crystalline powder (May contain black particles)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %