2-tert-Butyylihydrokinoni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
Synonyms: TBHQt-butylated Hydroquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41424.0500EA 204 EUR
8.41424.0500 8.41424.0100
2-tert-Butyylihydrokinoni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyylihydrokinoni
Kaava: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Kiehumispiste: 273 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 128 °C
Tiheys: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 171 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002344
CAS-numero: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 166.21 g/mol
Boiling Point 295 °C (1013 hPa)
Flash Point 171 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 457 °C