2-Metyylihydrokinoni 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO150830010EA 216 EUR
ACRO150830010 ACRO150830050 ACRO150832500
2-Metyylihydrokinoni 99%
2-Metyylihydrokinoni
Kaava: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Sulamispiste: 126 °C
Leimahduspiste: 172 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002345
CAS-numero: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥126 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.1 %