2-Metyylihydrokinoni ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B21241.0BEA 418 EUR
B21241.0B B21241.30
2-Metyylihydrokinoni ≥99%
2-Metyylihydrokinoni
Kaava: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kiehumispiste: 284…286 °C
Sulamispiste: 127…130 °C
Leimahduspiste: 172 °C (341 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002345
CAS-numero: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III