Bentsofenoni
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
EHERC10539000EA 66 EUR
EHERC10539000
Bentsofenoni
Bentsofenoni
Kaava: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Kiehumispiste: 305,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 47…49 °C
Tiheys: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003076
CAS-numero: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099