5-Bromi-α,α,α,α',α',α'-heksafluori-m-ksyleeni
Toimittaja: Molekula
|
Varoitus
|
MOLE60925449-25GEA
0
EUR
MOLE60925449-25G
5-Bromi-α,α,α,α',α',α'-heksafluori-m-ksyleeni
5-Bromi-α,α,α,α',α',α'-heksafluori-m-ksyleeni
Kaava:
C₈H₃BrF₆ MW: 293,01 g/mol Kiehumispiste: 152…155 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –16 °C Tiheys: 1,7048 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00000381 CAS-numero: 328-70-1 EINECS: 206-334-5 |