α,α'-Dikloori-m-ksyleeni ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A11548.22EA 575 EUR
A11548.22 A11548.14 A11548.09
α,α'-Dikloori-m-ksyleeni ≥97%
α,α'-Dikloori-m-ksyleeni
Kaava: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Kiehumispiste: 250…255 °C
Sulamispiste: 33…37 °C
Tiheys: 1,302
Leimahduspiste: 144 °C (291 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000912
CAS-numero: 626-16-4
EINECS: 210-932-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II