4'-(Trifluorimetyyli)asetofenoni ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15529.14EA 776 EUR
A15529.14 A15529.06
4'-(Trifluorimetyyli)asetofenoni ≥98%
4'-(Trifluorimetyyli)asetofenoni
Kaava: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Kiehumispiste: 83…85 °C (9 mmHg)
Sulamispiste: 29…35 °C
Tiheys: 0,924
Leimahduspiste: 84 °C (183 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000401
CAS-numero: 709-63-7
EINECS: 211-913-0