2,6-Diisopropylphenyl isocyanate ≥94%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L10613.14EA 491 EUR
L10613.14 L10613.03 L10613.06
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate ≥94%
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Kaava: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Kiehumispiste: 116…117 °C (10 mmHg)
Tiheys: 0,951
Leimahduspiste: 107 °C (224 °F)
MDL numero: MFCD00008882
CAS-numero: 28178-42-9
EINECS: 248-885-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II