3,5-Dimetyylifenyyli-isosyanaatti ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L11698.06EA 177 EUR
L11698.06 L11698.03
3,5-Dimetyylifenyyli-isosyanaatti ≥97%
3,5-Dimetyylifenyyli-isosyanaatti
Kaava: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kiehumispiste: 205 °C
Tiheys: 1,045
Leimahduspiste: 83 °C (181 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00013868
CAS-numero: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1,II