2,5-Dimetyylifenyyli-isosyanaatti ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L15999.06EA 135 EUR
L15999.06 L15999.03
2,5-Dimetyylifenyyli-isosyanaatti ≥97%
2,5-Dimetyylifenyyli-isosyanaatti
Kaava: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kiehumispiste: 210 °C
Tiheys: 1,043
Leimahduspiste: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00013854
CAS-numero: 40397-98-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2206
ADR: 6.1,II