2,2',3,4,5,6'-Heksaklooribifenyyli (PCB Nro 143)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-143-CEA 1070 EUR
PROOCIL-PCB-143-C
2,2',3,4,5,6'-Heksaklooribifenyyli (PCB Nro 143)
2,2',3,4,5,6'-Heksaklooribifenyyli (PCB Nro 143)
Kaava: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
CAS-numero: 68194-15-0