Kumariini
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
EHERC11735000EA 99.3 EUR
EHERC11735000
Kumariini
Kumariini
Kaava: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Kiehumispiste: 298 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 67…69 °C
Tiheys: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 162 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006850
CAS-numero: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588