5-Metyylibentsotriatsoli
Toimittaja: Molekula
MOLE28528039-100GEA 0 EUR
MOLE28528039-100G
5-Metyylibentsotriatsoli
5-Metyylibentsotriatsoli
Kaava: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Kiehumispiste: 361 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 85 °C
MDL numero: MFCD00005702
CAS-numero: 136-85-6
EINECS: 205-265-8