1,3-Syklo-oktadieeni ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L10516.14EA 223 EUR
L10516.14 L10516.06
1,3-Syklo-oktadieeni ≥97%
1,3-Syklo-oktadieeni
Kaava: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Kiehumispiste: 142…144 °C
Sulamispiste: –53 °C
Tiheys: 0,869
Leimahduspiste: 24 °C (75 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00001751
CAS-numero: 1700-10-3
EINECS: 216-929-1
UN: 2520
ADR: 3,III