  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
1-Amino-9-fluorenone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ACRO103740010)
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   1-Amino-9-fluorenone ≥97%
UOM:  1 * 1 g