5-Nitro-2-furaldehydi

EDQMN0950000EA 282 EUR
EDQMN0950000
5-Nitro-2-furaldehydi
5-Nitro-2-furaldehydi
Kaava: C₅H₃NO₄
MW: 141,08 g/mol
Kiehumispiste: 272 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 35 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003230
CAS-numero: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR