D-(-)-Penicillamine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11446.14EA 691 EUR
A11446.14 A11446.06 A11446.22
D-(-)-Penicillamine 98%
D-(-)-Penicillamine
Kaava: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,2 g/mol
Sulamispiste: 202…204 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00064302
CAS-numero: 52-67-5
EINECS: 200-148-8