Kaliumtetrahydroboraatti 98+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO196551000EA 108 EUR
ACRO196551000 ACRO196555000 ACRO196550050 ACRO196550025
Kaliumtetrahydroboraatti 98+%
Kaliumtetrahydroboraatti
Kaava: H₄BK
MW: 53,94 g/mol
Sulamispiste: 500 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011396
CAS-numero: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07777
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥98.0 %