Litiumkloridi ≥99% ACS, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
|
Varoitus
|
310468-500GEA
264.62
EUR
310468-500G
HONC310468-10KG
310468-2.5KG
310468-100G
Litiumkloridi ≥99% ACS, Fluka™
Litiumkloridi
Kaava:
LiCl MW: 42,39 g/mol Kiehumispiste: 1,360 °C(1,013 hPa) Sulamispiste: 605 °C Tiheys: 2,07 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Room Temperature |
MDL numero:
MFCD00011078 CAS-numero: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
Testitulosten erittely
Assay | Min. 99.0 % |
Loss on drying (105°C, 2 h) | Max. 1.0 % |
Titrable Base | Max. 0.008 meq/g |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Barium (Ba) | Max. 0.003 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.20 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 0.002 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |