Cesiumdikromaatti ≥99.8% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
40230.22EA 1150 EUR
40230.22 40230.14
Cesiumdikromaatti ≥99.8% (metals basis)
Cesiumdikromaatti
Kaava: Cr₂Cs₂O₇
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00049436
CAS-numero: 13530-67-1
EINECS: 236-879-4
UN: 3087
ADR: 5.1,III