Kaliumheksasyanoferraatti(III), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04973.0250EA 126 EUR
1.04973.9999 1.04973.0250 1.04973.9050 1.04973.1000 1.04973.0100
Kaliumheksasyanoferraatti(III), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Kaliumheksasyanoferraatti(III)
Kaava: K₃Fe(CN)₆
MW: 329,25 g/mol
Tiheys: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011392
CAS-numero: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07792
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 464 g/l (20 °C)
Molar Mass 329.25 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)