Kaliumdivetyortofosfaatti ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
153184UEA 169 EUR
153184U
Kaliumdivetyortofosfaatti ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Kaliumdivetyortofosfaatti
Kaava: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Kiehumispiste: ~100 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 253 °C
Tiheys: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011401
CAS-numero: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 12,07829
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 4.3 - 4.5
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Transmittance (254 nm) (0.1 mol/l) Min. 90 %