Dikaliumperoksodisulfaatti 99+% for analysis
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Kaliumpersulfaatti
ACRO202012500EA 37.3 EUR
ACRO202012500 ACRO202010010 ACRO202010050 ACRO202010250 ACRO202015000
Dikaliumperoksodisulfaatti 99+% for analysis
Dikaliumperoksodisulfaatti
Kaava: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Sulamispiste: 100 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011386
CAS-numero: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm