Dikaliumperoksodisulfaatti 99+% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Kaliumpersulfaatti
ACRO424185000EA 58.1 EUR
ACRO424185000 ACRO424180025
Dikaliumperoksodisulfaatti 99+% ACS
Dikaliumperoksodisulfaatti
Kaava: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Sulamispiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011386
CAS-numero: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystallline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %