Dikaliumperoksodisulfaatti ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Kaliumpersulfaatti
A15310.36EA 112 EUR
A15310.36 A15310.0E
Dikaliumperoksodisulfaatti ≥97%
Dikaliumperoksodisulfaatti
Kaava: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Sulamispiste: 100 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2,477
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011386
CAS-numero: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741